Läs mer
EPA Method 8020 Surrogate Standard Mixture 415 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327795
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327795 1 ml
1 options
Produktkod. 30327795 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000415ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 540-36-3, 106-39-8, 462-06-6
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣4-Bromochlorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL