missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EPA Method 8082A Surrogate Standard Mixture 424 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooctane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣PCB No. 209 1000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?