Läs mer
EPA-metod 8091 Icke-RCRA analytblandning 426 1000 μg/ml i isooktan:toluen, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene |
| CAS | 18708-70-8, 97-00-7, 88-73-3, 610-40-2, 100-00-5, 879-39-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan/Toluen |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2-Chloro-6-nitrotoluene 1000 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣3,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣4-Chloro-2-nitrotoluene 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-nitrotoluene 1000 μg/mL |