Läs mer
EPA Method 8091 RCRA Analyte Mixture 425 1000 μg/ml i isooktan:toluen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314566
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314566 1 ml
1 options
Produktkod. 30314566 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000425IT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
CAS 100-25-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 98-95-3, 82-68-8
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooktan/Toluen
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL