Läs mer
EPA Metod 8141 Organofosfor-pesticidblandning 427 200 μg/ml i n-hexan:aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| CAS | 60-51-5, 2104-64-5, 121-75-5, 6923-22-4, 107-49-3, 56-38-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | n-hexan/aceton |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dimethoate 200 μg/mL∣EPN 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Monocrotophos 200 μg/mL∣O,O-TEPP 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Sulfotep 200 μg/mL |