Läs mer
EPA Method 8141 Organophosphorus Pesticide Mixture 429 200 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aspon∣Chlorpyrifos-methyl∣Crotoxyphos∣Dichlofenthion∣Dicrotophos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Thionazin∣Trichlorphon |
| CAS | 3244-90-4, 5598-13-0, 7700-17-6, 97-17-6, 141-66-2, 122-14-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aspon∣Chlorpyrifos-methyl∣Crotoxyphos∣Dichlofenthion∣Dicrotophos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Thionazin∣Trichlorphon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aspon 200 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 200 μg/mL∣Crotoxyphos 200 μg/mL∣Dichlofenthion 200 μg/mL∣Dicrotophos 200 μg/mL∣Fenitrothion 200 μg/mL∣Fonofos 200 μg/mL∣Thionazin 200 μg/mL∣Trichlorphon 200 μg/mL |