Läs mer
EPA Method 8141 Surrogat Standardblandning 430 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| CAS | 126-73-8, 115-86-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL |