Läs mer
EPA-metod 8260 acetatblandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| CAS | 108-21-4, 628-63-7, 123-86-4, 141-78-6, 79-20-9, 109-60-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acetic acid-isopropyl ester 2000 μg/mL∣Amyl Acetate 2000 μg/mL∣Butyl Acetate 2000 μg/mL∣Ethyl acetate 2000 μg/mL∣Methyl Acetate 2000 μg/mL∣Propyl Acetate 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL |