Läs mer
EPA Method 8260 Internal Standard Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |