Läs mer
EPA-metod 8260 Intern standardblandning 2500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 363-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2500 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2500 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2500 μg/mL |