Läs mer
EPA-metod 8260 matris-spikeblandning 2500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323595
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323595 1 ml
1 options
Produktkod. 30323595 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000418ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene
CAS 75-35-4, 71-43-2, 108-90-7, 108-88-3, 79-01-6
Analyt- eller komponentnamn 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,1-Dichloroethene 2500 μg/mL∣Benzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene 2500 μg/mL∣Toluene 2500 μg/mL∣Trichloroethene 2500 μg/mL