Läs mer
EPA Method 8260 Oxygenates Mixture 2000-10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8, 919-94-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert-Amyl-ethyl ether 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL |