Läs mer
EPA-metod 8260 syresätter en blandning på 2000-10 000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311289
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311289 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30311289 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000414ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
CAS 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8
Analyt- eller komponentnamn Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL