Läs mer
EPA Metod 8260 Systemprestandakontroll Blandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| CAS | 79-34-5, 75-34-3, 108-90-7, 74-87-3, 75-25-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL |