Läs mer
EPA Method 8270 syra surrogatblandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5 |
| CAS | 118-79-6, 367-12-4, 4165-62-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Industry Type | Livsmedelstestning |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,6-Tribromophenol 2000 μg/mL∣2-Fluorophenol 2000 μg/mL∣Phenol-d5 2000 μg/mL |