Läs mer
EPA Method 8270 App. IX kalibreringsblandning 602 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow |
| CAS | 95-94-3, 99-35-4, 99-65-0, 134-32-7, 58-90-2, 87-65-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3,5-Trinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 1000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 1000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 1000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 1000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 1000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 1000 μg/mL∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene 1000 μg/mL∣Acetophenone 1000 μg/mL∣Aniline 1000 μg/mL∣Benzyl alcohol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣Diphenylamine 1000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 1000 μg/mL∣Isosafrole 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL∣o-Toluidine 1000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 1000 μg/mL∣Pentachloroethane 1000 μg/mL∣Phenacetin 1000 μg/mL∣Pyridine 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL∣Safrole 1000 μg/mL∣Sudan Yellow 1000 μg/mL |