Läs mer
EPA Metod 8270 Bilaga IX Blandning 1 med fentermin 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327955
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327955 1 ml
1 options
Produktkod. 30327955 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000443DI
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow
CAS 106-50-3, 134-32-7, 53-96-3, 99-55-8, 91-59-8, 109-06-8
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene) 2000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 2000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 2000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 2000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 2000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL∣o-Toluidine 2000 μg/mL∣Phentermine 2000 μg/mL∣Sudan Yellow 2000 μg/mL