Läs mer
EPA-metod 8270 B/N surrogatblandning 5000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 5 x 5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL |