Läs mer
EPA-metod 8270 B/N surrogatblandning 5000 ug/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324127
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324127 1 ml
1 options
Produktkod. 30324127 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA09000008DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL