Läs mer
EPA Method 8270 Benzidines Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| CAS | 91-94-1, 119-93-7, 92-87-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3,3'-Dimethylbenzidine 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL |