Läs mer
EPA Method 8270 BN Mixture 207 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣Azobenzene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Isophorone∣Nitrobenzene |
| CAS | 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 121-14-2, 606-20-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣Azobenzene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Isophorone∣Nitrobenzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |