Läs mer
EPA-metod 8270 BNA surrogatblandning 5000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,6-Tribromophenol 5000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣2-Fluorophenol 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣Phenol-d5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL∣Pyrene-d10 5000 μg/mL |