Läs mer
EPA-metod 8270 kalibrering med klassblandning 2 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine |
| CAS | 88-74-4, 91-94-1, 99-09-2, 92-87-5, 106-47-8, 100-01-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |