Läs mer
EPA-metod 8270 kalibrering med klassblandning 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311693
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311693 1 ml
1 options
Produktkod. 30311693 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000441DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylnaphthalene∣2-Methylnaphthalene∣3-Methylcholanthrene∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 90-12-0, 91-57-6, 56-49-5, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylnaphthalene∣2-Methylnaphthalene∣3-Methylcholanthrene∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 2000 μg/mL∣Acenaphthene 2000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL∣Anthracene 2000 μg/mL∣Benz[a]anthracene 2000 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 2000 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 2000 μg/mL∣Chrysene 2000 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣Fluorene 2000 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣Phenanthrene 2000 μg/mL∣Pyrene 2000 μg/mL