Läs mer
EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 4 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole |
| CAS | 99-35-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 56-57-5, 98-86-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,3,5-Trinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 2000 μg/mL∣Acetophenone 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Phenacetin 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL∣Safrole 2000 μg/mL |