Läs mer
EPA Method 8270 Internal Standard Mixture 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 17647-74-4, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dioxane D8 1000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL |