Läs mer
EPA-metod 8270 LCS-blandning 100 μg/ml i aceton: MeCl2 83.5:16.5, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321587
Change view
Kvantitet:
25 ml
Produktkod. Kvantitet
30321587 25 ml
1 options
Produktkod. 30321587 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09000004AD
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
CAS 120-82-1, 95-50-1, 528-29-0, 541-73-1, 99-65-0, 106-46-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton/MeCl2
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 25 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4-Trichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 100 μg/mL∣2-Chlorophenol 100 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 100 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2-Methylphenol 100 μg/mL∣2-Nitroaniline 100 μg/mL∣2-Nitrophenol 100 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 100 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 100 μg/mL∣3-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 100 μg/mL∣4-Chloroaniline 100 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 100 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 100 μg/mL∣4-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 100 μg/mL∣Aniline 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Azobenzene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Benzoic acid 100 μg/mL∣Benzyl alcohol 100 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 100 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 100 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 100 μg/mL∣Carbazole 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Dibenzofuran 100 μg/mL∣Dibutyl phthalate 100 μg/mL∣Diethyl phthalate 100 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 100 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 100 μg/mL∣Hexachloroethane 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Isophorone 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 100 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Phenol 100 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Pyridine 100 μg/mL