Läs mer
EPA-metod 8270 matrisspikblandning 10000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325571
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325571 1 ml
1 options
Produktkod. 30325571 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000424DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
CAS 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4-Trichlorobenzene 10000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 10000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 10000 μg/mL∣2-Chlorophenol 10000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 10000 μg/mL∣4-Nitrophenol 10000 μg/mL∣Acenaphthene 10000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 10000 μg/mL∣Pentachlorophenol 10000 μg/mL∣Phenol 10000 μg/mL∣Pyrene 10000 μg/mL