Läs mer
EPA-metod 8315 blandning 453 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde |
| CAS | 5779-94-2, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8, 100-52-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,5-Dimethylbenzaldehyde 1000 μg/mL∣3-Methylbutyraldehyde 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Acetone 1000 μg/mL∣Acrolein (2-Propenal) 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣m-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣o-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣p-Tolualdehyde 1000 μg/mL |