Läs mer
Fisherbrand™ EPA-flaska med skruvhals, glas
Produktkod. 10465982 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10465982 40 ml Klart Paket med 100
10000782 20 ml Klart Paket med 100
10758874 30 ml Klart Paket med 100
10458082 20 ml Bärnsten Paket med 100
11510585 30 ml Bärnsten Paket med 100
11530585 40 ml Bärnsten Paket med 100
11540585 60 ml Klart Paket med 100
11550585 60 ml Bärnsten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10465982
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Brett utbud av EPA-flaskor i klart och bärnstensfärgat glas.
  • EPA-flaskor kan levereras med ett renhetscertifikat
  • EPA-flaskor kan erhållas med vilken typ av skruvtätning ND24 som helst redan påskruvad
  • Klart och bärnstensfärgat glas
  • Finns i 20mL, 30mL, 40mL och 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvhals
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 ml
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Förslutningstyp Skruvlock
För användning med (utrustning) TOC (EPA)
Certifikat och efterlevnad EPA
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska