Läs mer
Fisherbrand™ EPA-flaska med skruvhals, glas
Produktkod. 11510585 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11510585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brett utbud av EPA-flaskor i klart och bärnstensfärgat glas.
  • EPA-flaskor kan levereras med ett renhetscertifikat
  • EPA-flaskor kan erhållas med vilken typ av skruvtätning ND24 som helst redan påskruvad
  • Klart och bärnstensfärgat glas
  • Finns i 20mL, 30mL, 40mL och 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvhals
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 30 ml
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Volym (metrisk) Totalt 30 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 72.5 mm
Certifikat och efterlevnad EPA
Typ Flaska
För användning med (utrustning) TOC (EPA)