Läs mer
Fisherbrand™ EPA-flaska med skruvhals, glas
Produktkod. 11530585 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 mL
30 mL
40 mL
60 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11530585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Brett utbud av EPA-flaskor i klart och bärnstensfärgat glas.
  • EPA-flaskor kan levereras med ett renhetscertifikat
  • EPA-flaskor kan erhållas med vilken typ av skruvtätning ND24 som helst redan påskruvad
  • Klart och bärnstensfärgat glas
  • Finns i 20mL, 30mL, 40mL och 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvhals
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Höjd (metrisk) 95 mm