Läs mer
Thermo Scientific™ EPA-skruvflaska monterat kit, 40 ml EPA-flaska av klart glas med lock och försegling, klass 200, förrengjord
Produktkod. 10004152
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
10004152 Klart
1 options
Produktkod. 10004152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 40EPAVCSPC
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Spara tid vid provberedning. Tre nivåer av ThermoScientific EPA skruvflaskor finns tillgängliga för att matcha dina applikationskrav: Nivå 300, 200 och 100.
Välj rätt flaska för vattenanalysapplikation med hjälp av EPA:s riktlinjer. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits finns i monterade och omonterade bekvämlighetssatser för att spara tid under provberedningen. Välj mellan nivå 100, 200 (förrengjorda) eller 300 (förrengjorda och certifierade) genomskinliga eller bärnstensfärgade EPA-flaskor med 20 ml och 40 ml total volymkapacitet. Monterade kit inkluderar injektionsflaskor med förmonterade lock och septa. Omonterade bekvämlighetssatser inkluderar krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa i polypåsar. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Nivå 100 EPA-flaskor
Dessa bearbetas och förpackas under en strikt registrerad ISO Kvalitetsledningssystem på samma sätt som Level 300-produkter. Nivå 100-produkter är inte certifierade eller förrenade. Varje produktförpackning är märkt med dess produktionsnummer och är förseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
National EPA Screw Vials bekvämlighetssatser rekommenderas för diskret vattenprovtagning enligt EPA 40 CFR 136“ Riktlinjer för fastställande av testförfaranden för analys av föroreningar” och EPA 40 CFR 141“ Nationella interimsföreskrifter för primärt dricksvatten: Kontroll av trihalometaner i dricksvatten” .
Nivå 200 förrengjorda injektionsflaskor
Bearbetas och förpackas under en strikt registrerad ISO Kvalitetsledningssystem på samma sätt som Level 300-produkter. Nivå 200-produkter är inte certifierade. Varje produktförpackning är märkt med dess produktionsnummer och är förseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
Nivå 300 förstädad och certifierad
Laboratoriecertifierat för att uppfylla USA EPA Super Fund Standards i enlighet med den senaste utgåvan ’av EPA:s specifikationer och vägledning för föroreningsfria provbehållare. Nivå 300 Certificate of Analysis backas upp av tredjepartsgenererade validerbara laboratoriedata och ger fullständig spårbarhet genom produktionsprocessen. Varje fall av nivå 300-produkt innehåller ett analyscertifikat och är förvarsförseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EPA skruvflaska monterade kit Vials/Septa/Caps
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) För vattenanalysapplikation med EPA-riktlinjer
Antal per förpackning 72
Förslutningstyp Skruvlock, monterad, med septum
Kvantitet 72