Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, bärnstensfärgad glas, vit PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Produktkod. 12911251 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12911251 Bärnsten Paket med 100
1 options
Produktkod. 12911251
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Bärnsten
  • 40 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp EPA-provrörskit