Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Produktkod. 11510595 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Material (liner):
Naturligt silikon/PTFE
Naturligt silikon/beige PTFE
Vit silikon/beige PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material (liner) Förpackningsstorlek
11510595 40 ml Naturligt silikon/PTFE -
12990991 60 ml Naturligt silikon/PTFE Paket med 100
12970991 40 ml Vit silikon/beige PTFE Paket med 100
12980991 60 ml Vit silikon/beige PTFE Paket med 100
12901001 20 ml Naturligt silikon/beige PTFE Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11510595
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturligt silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 ml
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Hydrolytiskt glas (Klass I)