Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Naturligt silikon/beige PTFE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| För användning med (applikation) | TOC (EPA) |
| Trådstil | 24-400 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Visa mer |