Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, stängd topp
Produktkod. 11500595 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
40 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11500595 40 ml Paket med 100
12911001 60 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11500595
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klart
  • PP Skruvlock
  • Stängd topp
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 ml
Septum Septa ingår ej
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95 mm