Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, stängd topp
Produktkod. 12911001 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
40 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12911001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Stängd topp
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 60 ml
Septum Septa ingår ej
För användning med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 140 mm