Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, stängd topp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
40 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Septum | Septa ingår ej |
| För användning med (applikation) | TOC (EPA) |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |