Läs mer
EPA VOC Additionsblandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317398
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317398 1 ml
1 options
Produktkod. 30317398 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA09000012ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
CAS 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1, 75-15-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Butanone 2000 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 2000 μg/mL∣2-Hexanone 2000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 μg/mL∣Acetone 2000 μg/mL∣Carbon disulfide 2000 μg/mL∣Methyl iodide 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL