Läs mer
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Produktkod. 31745551 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Volym (metrisk):
40 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
31745551 40 mL
1 options
Produktkod. 31745551 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 3328952813
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Glass
Sterilitet Sterile
Volym (metrisk) 40 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Crimp Cap with Stopper
Kvantitet 500 Pk.
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Vial