Läs mer
Epacadostat, MedChemExpress
Beskrivning
Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epacadostat |
| CAS | 1204669-58-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13BrFN7O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | INCB 024360 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.23 |
| Visa mer |