Läs mer
Epacadostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epacadostat |
| CAS | 1204669-58-8 |
| Molekylformel | C11 H13 Br F N7 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,2,5-Oxadiazole-3-carboximidamide, 4-[[2-[(aminosulfonyl)amino]ethyl]amino]-N-(3-bromo-4-fluorophenyl)-N'-hydroxy-, [C(Z)]-, [C(Z)]-4-[[2-[(Aminosulfonyl)amino]ethyl]amino]-N-(3-bromo-4-fluorophenyl)-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, Epacadostat, ICBN 24360, INCB 024360 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrFN7O4S/c12-7-5-6(1-2-8(7)13)17-11(18-21)9-10(20-24-19-9)15-3-4-16-25(14,22)23/h1-2,5,16,21H,3-4H2,(H,15,20)(H,17,18)(H2,14,22,23) |
| LEDER | NS(=O)(=O)NCCNc1nonc1\C(=N\O)\Nc2ccc(F)c(Br)c2 |
| IUPAC-namn | N-(3-bromo-4-fluorophenyl)-N'-hydroxy-4-[2-(sulfamoylamino)ethylamino]-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.23 |
| Formel vikt | 436.9917 |