Läs mer
Epalrestat, MedChemExpress
Produktkod. 16444067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16444067 50 mg 50mg
16418168 10 mg -
16407916 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16444067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY66009
MedChemExpress Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epalrestat
Fysisk form Solid
CAS 82159-09-9
Färg Red
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13NO3S2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym ONO2235
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (62.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CN(C/1=O)C(SC1=C/C(C)=C/C2=CC=CC=C2)=S
Molekylvikt (g/mol) 319.4
Formel vikt 319.4
Procent renhet 98.13%