Läs mer
Epalrestat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epalrestat |
| CAS | 82159-09-9 |
| Molekylformel | C15 H13 N O3 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, Eabeth, Kinedak, ONO 2235, Sorbistat |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8- |
| LEDER | C\C(=C/c1ccccc1)\C=C\2/SC(=S)N(CC(=O)O)C2=O |
| IUPAC-namn | 2-[(5Z)-5-[(E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.4 |
| Formel vikt | 319.0337 |