Learn More
Novus Biologicals™ EPB41L3 Antibody Blocking Peptide
Code produit. 18511761 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
0.1 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18511761
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NB11061027PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Specifications
Gen-ID (Entrez) 23136
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB110-61027
Gene Alias 4.1 BFLJ37633, DAL1DAL-1,, Differentially expressed in adenocarcinoma of the lung protein 1, erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3, KIAA0987band 4.1-like protein 3
Gensymbol EPB41L3
Kvantitet 0.1 mg
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.