Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Forskningskategori | Cardiovascular Biology |
| Mål | EPB42 |
| Synonym | E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5 |
| Gensymbol | EPB42 |