missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EPCAM, anti-Human, Clone: EGP40/1555R, Abnova™

Produktkod. 16082318
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16082318 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16082318 Leverantör Abnova Leverantörsnummer RAB00339.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Monoclonal Antibody

Specifikationer

Antigen EPCAM
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona EGP40/1555R
Konjugera Unconjugated
Utspädning Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1-2 ug/mL) Western Blotting (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Gen epithelial cell adhesion molecule
Gene Alias 17-1A/323/A3/CD326/CO-17A/CO17-1A/EGP/EGP-2/EGP34/EGP40/ESA/Ep-CAM/GA733-2/HEA125/KS1/4/KSA/M4S1/MH99/MIC18/MK-1/MOC31/TACST-1/TACSTD1/TROP1/hEGP-2
Gensymboler EPCAM
Immunogen Original antibody is raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids 20-60 at N-terminus of human EPCAM.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4072
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.