missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EpCAM/TROP1 Antibody (G8.8R) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB8998I
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EpCAM/TROP1 Monoclonal antibody specifically detects EpCAM/TROP1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
Specifikationer
| EpCAM/TROP1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| G8.8R | |
| Flow Cytometry, CyTOF-reported | |
| 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2EGP34, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A | |
| TE-71 Thymic epithelial cell line | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Tumor Biomarkers | |
| 4072 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering