Beskrivning
Förpackning Tricorn kolumner förenklas med en Tricorn packningsanslutningen och lämpligt glasrör. Tricorn packningskontaktsatsen innehåller en packningskontakt och två EPDM O-ringar. Förpackningsanslutningar finns i tre storlekar för användning av olika id-rör: 5-5 är för 5 mm rör på båda sidor; 5-10 är för ett 5 mm rör på ena sidan och ett 10 mm rör på andra sidan; och 10-10 är för 10 mm rör på båda sidor.
- Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck. De är lämpliga för användning med högpresterande media, som t.ex Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE .
- Pelarna finns med innerdiametrar på 5 och 10 mm, och i längder från 20 till 200 mm. Kolumnlängder på 300 och 600 mm finns också tillgängliga för pelare med 10 mm diameter. Utformningen och dimensionerna av kolonnerna gör dem särskilt användbara för screening och poleringssteg i proteinrening.
- Glasrör belagda med plastfilm skyddar individer i laboratoriet från skada om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Tricorn |
| Typ | Förpackningskontakt |
| Temperatur (metrisk) Max | 60 °C |
| Inkluderar | 1 x anslutning, 2 x O-ring 12 x 1 mm (EPDM) |
| Material | EPDM, polypropen |
| Diameter (metrisk) Inre | 10/10 mm |